Drukuj
1-Bromo-3-jodobenzen 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
249420100 249420500
ACRO249420100EA 346 PLN
ACRO249420100 ACRO249420500
1-Bromo-3-jodobenzen 98+%
1-Bromo-3-jodobenzen
Formuła: C₆H₄BrI
Temp. Wrzenia: 120 °C (18 mmHg)
Gęstość: 2,21 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001043
Numer CAS: 591-18-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-703-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6590 to 1.6620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %