2-Bromo-4-fluorophenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11263.06
A11263.14
A11263.22
AB114209.0100
A11263.06EA
306
PLN
A11263.06
A11263.14
A11263.22
ABCRAB114209.0100
2-Bromo-4-fluorophenol ≥98%
2-Bromo-4-fluorophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 496-69-5
Molecular Formula: C6H4BrFO
Formula Weight: 191.00
Flash Point: 85°(185°F)
Melting Point: 42-46°
Boiling Point: 123-125°/50mm
Beilstein Reference: 2355593
MDL No.: MFCD00010614
Formuła:
C₆H₄BrFO Temp. Wrzenia: 123…125 °C (50 mmHg) Temp. topnienia: 42…46 °C Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010614 Numer CAS: 496-69-5 |