4-Bromo-2-fluorofenol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10804.14
A10804.06
A10804.22
A10804.14EA
561
PLN
A10804.14
A10804.06
A10804.22
4-Bromo-2-fluorofenol ≥97%
4-Bromo-2-fluorofenol
Purity: 97+%
CAS No.: 2105-94-4
Molecular Formula: C6H4BrFO
Formula Weight: 191.00
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5660
Boiling Point: 82-83°/10mm
Beilstein Reference: 1861281
MDL No.: MFCD00011722
Formuła:
C₆H₄BrFO Temp. Wrzenia: 82…83 °C (10 mmHg) Gęstość: 1,744 Temp. Zapłonu: 98 °C (208 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011722 Numer CAS: 2105-94-4 |