Drukuj
4-Bromo-2-fluorofenol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-3-fluoro-4-hydroxybenzene
293920250 293920050 293921000
ACRO293920250EA 386 PLN
ACRO293920250 ACRO293920050 ACRO293921000
4-Bromo-2-fluorofenol 98%
4-Bromo-2-fluorofenol
Formuła: C₆H₄BrFO
Temp. Wrzenia: 79 °C (7 mmHg)
Gęstość: 1,74 g/cm³
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011722
Numer CAS: 2105-94-4
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5660 to 1.5680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %