Drukuj
1-Bromo-4-trifluorometoksybenzen zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 4-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
MQ200
8.14964.0010 8.14964.0050
8.14964.0010EA 0 PLN
8.14964.0010 8.14964.0050
1-Bromo-4-trifluorometoksybenzen zS, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-trifluorometoksybenzen
Formuła: C₇H₄BrF₃O
MW: 241.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 153
Gęstość: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040834
Numer CAS: 407-14-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-979-2
Jednostka: 3334
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 11.7 mg/l (20 °C)
Molar Mass 241.01 g/mol
Boiling Point 91 - 92 °C (100 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (55 °C)
Flash Point 67 °C
Density 1.62 g/cm3 (20 °C)