1-Bromo-4-trifluorometoksybenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
A12104.06
A12104.14
A12104.06EA
386
PLN
A12104.06
A12104.14
1-Bromo-4-trifluorometoksybenzen ≥98%
1-Bromo-4-trifluorometoksybenzen
Purity: 98%
CAS No.: 407-14-7
Molecular Formula: C7H4BrF3O
Formula Weight: 241.01
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 155-157°
Beilstein Reference: 2046332
MDL No.: MFCD00040834
Formuła:
C₇H₄BrF₃O MW: 241.01 g/mol Temp. Wrzenia: 155…157 °C Gęstość: 1.622 Temp. Zapłonu: 67 °C (152 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040834 Numer CAS: 407-14-7 Numer WE (dawny EINECS): 206-979-2 Jednostka: 3334 ADR: 9 |