4-Bromo-2-fluoroanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10228.22
A10228.09
A10228.14
A10228.22EA
883
PLN
A10228.22
A10228.09
A10228.14
4-Bromo-2-fluoroanilina ≥98%
4-Bromo-2-fluoroanilina
Purity: 98+%
CAS No.: 367-24-8
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Flash Point: 104°(219°F)
Melting Point: 38-42°
Boiling Point: 103-108°/13mm
Beilstein Reference: 2081089
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00010221
Formuła:
C₆H₅BrFN Temp. Wrzenia: 103…108 °C (13 mmHg) Temp. topnienia: 38…42 °C Temp. Zapłonu: 104 °C (219 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010221 Numer CAS: 367-24-8 Numer WE (dawny EINECS): 206-685-4 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |