1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Fluoro-4-iodobromobenzene, 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
A15884.14
A15884.22
A15884.14EA
464
PLN
A15884.14
A15884.22
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene ≥98%
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 105931-73-5
Molecular Formula: C6H3BrFI
Formula Weight: 300.90
Flash Point:
Formuła:
C₆H₃BrFI MW: 300.9 g/mol Temp. Wrzenia: 241 Temp. topnienia: 46…50 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010608 Numer CAS: 105931-73-5 |