Drukuj
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Fluoro-4-iodobromobenzene, 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
249400250 249401000
ACRO249400250EA 349 PLN
ACRO249400250 ACRO249401000
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene 99+%
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene
Formuła: C₆H₃BrFI
MW: 300.9 g/mol
Temp. Wrzenia: 241
Temp. topnienia: 46…49 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010608
Numer CAS: 105931-73-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 49 °C
GC ≥99.0 %