1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A19190.06
A19190.14
A19190.22
A19190.06EA
475
PLN
A19190.06
A19190.14
A19190.22
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene ≥97%
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 136434-77-0
Molecular Formula: C6H3BrFI
Formula Weight: 300.90
Flash Point:
Formuła:
C₆H₃BrFI MW: 300.9 g/mol Temp. Wrzenia: 80 °C (2.5 mmHg) Temp. topnienia: 34…38 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042577 Numer CAS: 136434-77-0 |