Drukuj
Cytrynian trisodu dihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W302600-10KG-K W302600-1KG-K W302600-25KG-K
SIALW302600-10KG-KEA 973 PLN
SIALW302600-10KG-K SIALW302600-1KG-K SIALW302600-25KG-K
Cytrynian trisodu dihydrat, Sigma-Aldrich®
Cytrynian trisodu dihydrat
Formuła: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Temp. topnienia: 150 °C
Gęstość: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150031
Numer CAS: 6132-04-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-675-3
Klasyfikacja Merck : 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM