Drukuj
Akrylan metylu stabilised, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Ester metylowy kwasu akrylowego
M-Clarity™ quality level = MQ200
M27301-1L M27301-18L M27301-250ML M27301-5ML
SIALM27301-1LEA 293 PLN
SIALM27301-1L SIALM27301-18L SIALM27301-250ML SIALM27301-5ML
Akrylan metylu stabilised, Sigma-Aldrich®
Akrylan metylu
Formuła: C₄H₆O₂
MW: 86.09 g/mol
Numer MDL: MFCD00008627
Numer CAS: 96-33-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-500-6
Jednostka: 1919
ADR: 3 II