Sól disodowa kwasu 1,2-dihydroksybenzeno-3,5-disulfonowego hydrat indicator for complexometry, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Uwaga
|
89460-100G
89460-10G
89460-100GEA
1120
PLN
89460-100G
89460-10G
Sól disodowa kwasu 1,2-dihydroksybenzeno-3,5-disulfonowego hydrat indicator for complexometry, Fluka™
Sól disodowa kwasu 1,2-dihydroksybenzeno-3,5-disulfonowego hydrat
Formuła:
C₆H₄Na₂O₈S₂·1H₂O Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149531 Numer CAS: 270573-71-2 Numer WE (dawny EINECS): 205-741-5 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) | complying |
Assay (HPLC) | Min. 95.0 % |
Indicator solution | complying |
Water (Karl Fischer) | Max. 7 % |
Suitability for Complexometry | complying |