Kwas 4-bromo-2-fluorobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20118.06
B20118.14
B20118.06EA
556
PLN
B20118.06
B20118.14
Kwas 4-bromo-2-fluorobenzoesowy ≥98%
Kwas 4-bromo-2-fluorobenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 112704-79-7
Molecular Formula: C7H4BrFO2
Formula Weight: 219.01
Melting Point: 210-213°
Beilstein Reference: 6323931
Formuła:
C₇H₄BrFO₂ MW: 219.01 g/mol Temp. topnienia: 210…213 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00143263 Numer CAS: 112704-79-7 |