Drukuj
Akrylan 2-hydroksyetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Ester 2-hydroksyetylowy kwasu akrylowego
M-Clarity™ quality level = MQ100
292818-1L 292818-250ML 292818-18L
SIAL292818-1LEA 1380 PLN
SIAL292818-1L SIAL292818-250ML SIAL292818-18L
Akrylan 2-hydroksyetylu, Sigma-Aldrich®
Akrylan 2-hydroksyetylu
Formuła: C₅H₈O₃
MW: 116.12 g/mol
Numer MDL: MFCD00002865
Numer CAS: 818-61-1
Numer WE (dawny EINECS): 212-454-9
Jednostka: 2927
ADR: 6.1 II