3-Bromo-4-fluorobenzoic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24711.03
B24711.06
B24711.03EA
195
PLN
B24711.03
B24711.06
3-Bromo-4-fluorobenzoic acid 96%
3-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Purity: 96%
CAS No.: 1007-16-5
Molecular Formula: C7H4BrFO2
Formula Weight: 219.01
Melting Point: 138-141°
MDL No.: MFCD00042463
Formuła:
C₇H₄BrFO₂ Temp. topnienia: 138…141 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042463 Numer CAS: 1007-16-5 Numer WE (dawny EINECS): 213-751-6 |