Drukuj
Ammonium trifluoroacetate ≥99.0% (by non aqueous titration) dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
17839-10G 17839-50G
17839-10GEA 867 PLN
17839-10G 17839-50G
Ammonium trifluoroacetate ≥99.0% (by non aqueous titration) dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Fluka™
Ammonium trifluoroacetate
Formuła: C₂H₄F₃NO₂
Temp. topnienia: 123…125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012615
Numer CAS: 3336-58-1
Numer WE (dawny EINECS): 222-072-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 101.0 %
Identity (IR) complying
pH (10 %, 20°C) 5 - 6.5
Colour of the solution complying
Turbidity of solution complying
Suitability test (HPLC) complying
Absorbance at 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 290 nm Max. 0.02
Absorbance at 280 nm Max. 0.03
Absorbance at 270 nm Max. 0.04
Absorbance at 260 nm Max. 0.05