Drukuj
Tetrafluoroboran nitrozylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Nitrosyl tetrafluoroborate, Nitrosonium tetrafluoroborate
M-Clarity™ quality level = MQ100
175064-25G 175064-50G 175064-5G
SIAL175064-25GEA 1330 PLN
SIAL175064-25G SIAL175064-50G SIAL175064-5G
Tetrafluoroboran nitrozylu, Sigma-Aldrich®
Tetrafluoroboran nitrozylu
Formuła: BF₄NO
MW: 116.81 g/mol
Numer MDL: MFCD00011433
Numer CAS: 14635-75-7
Numer WE (dawny EINECS): 238-679-2
Jednostka: 3260
ADR: 8 II