Drukuj
Sól disodowa kwasu 1,2-dihydroksybenzeno-3,5-disulfonowego hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Catechol-3,5-disulphonic acid disodium salt monohydrate, 4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulphonic acid disodium salt monohydrate, Tiron monohydrate, 3,5-Pyrocatecholdisulphonic acid disodium salt monohydrate, Disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulphonate monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
172553-100G 172553-25G
SIAL172553-100GEA 957 PLN
SIAL172553-100G SIAL172553-25G
Sól disodowa kwasu 1,2-dihydroksybenzeno-3,5-disulfonowego hydrat, Sigma-Aldrich®
Sól disodowa kwasu 1,2-dihydroksybenzeno-3,5-disulfonowego hydrat
Formuła: C₆H₄Na₂O₈S₂·1H₂O
MW: 332.22 g/mol
Numer MDL: MFCD00149531
Numer CAS: 270573-71-2
Numer WE (dawny EINECS): 205-741-5