Drukuj
Kwas 5-metoksysalicylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Hydroxy-5-methoxybenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
146188-10G 146188-50G
SIAL146188-10GEA 327 PLN
SIAL146188-10G SIAL146188-50G
Kwas 5-metoksysalicylowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 5-metoksysalicylowy
Formuła: C₈H₈O₄
Temp. Wrzenia: 327 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 141…144 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002459
Numer CAS: 2612-02-4
Numer WE (dawny EINECS): 220-037-8