Drukuj
bisakrylamid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
146072-100G 146072-500G
SIAL146072-100GEA 281 PLN
SIAL146072-100G SIAL146072-500G
bisakrylamid, Sigma-Aldrich®
bisakrylamid
Formuła: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Temp. Wrzenia: 125 °C (3,33 hPa)
Temp. topnienia: 185 °C
Gęstość: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 138 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008625
Numer CAS: 110-26-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM