Drukuj
4-Metoksybenzonitryl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
132470-100G 132470-25G
SIAL132470-100GEA 577 PLN
SIAL132470-100G SIAL132470-25G
4-Metoksybenzonitryl, Sigma-Aldrich®
4-Metoksybenzonitryl
Formuła: C₈H₇NO
Temp. Wrzenia: 256 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 57…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001818
Numer CAS: 874-90-8
Numer WE (dawny EINECS): 212-871-6
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III