Drukuj
Tiofosgen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Dichlorek tiokarbonylu, Chlorek tiokarbonylu
M-Clarity™ quality level = MQ200
115150-100G 115150-25G 115150-5G
SIAL115150-100GEA 636 PLN
SIAL115150-100G SIAL115150-25G SIAL115150-5G
Tiofosgen, Sigma-Aldrich®
Tiofosgen
Formuła: CCl₂S
MW: 114.98 g/mol
Numer MDL: MFCD00004918
Numer CAS: 463-71-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-341-6
Jednostka: 2474
ADR: 6.1 II