Drukuj
Triizopropanoloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08236.0100 8.08236.1000 8.08236.9026
8.08236.0100EA 130 PLN
8.08236.0100 8.08236.1000 8.08236.9026
Triizopropanoloamina, Sigma-Aldrich®
Triizopropanoloamina
Formuła: C₉H₂₁NO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004533
Numer CAS: 122-20-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-528-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 50 °C
Molar Mass 191.27 g/mol
Boiling Point 305 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (100 °C)
Flash Point 160 °C
Explosion Limit 0.8 - 5.8 %(V)
Density 1.01 g/cm3 (50 °C)
pH 10.8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 275 °C