Drukuj
Sulfolan ≥99.0% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Sulfon tetrametylenu, 1,1-Ditlenek tetrahydrotiofenu, 1,1-Dioksotetrahydrotiofen
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07993.0250 8.07993.1000
8.07993.0250EA 239 PLN
8.07993.0250 8.07993.1000
Sulfolan ≥99.0% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Sulfolan
Formuła: C₄H₈O₂S
Temp. Wrzenia: 285 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 26 °C
Gęstość: 1,26 g/cm3 (30 °C)
Temp. Zapłonu: 177 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005484
Numer CAS: 126-33-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-783-1
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.) ≤ 0.20 %
Identity (IR) passes test
Boiling Point 285 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.035 hPa (30 °C)
Flash Point 177 °C
Refractive Index 1.484 (20 °C, 589 nm)
Density 1.26 g/cm3 (30 °C)