Drukuj
Chlorek metyloamonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: MACl, Methylammonium chloride, Aminomethane hydrochloride, Methylamine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06020.0005 8.06020.0250 8.06020.1000 8.06020.9050 8.06020.9025
8.06020.0005EA 147 PLN
8.06020.0005 8.06020.0250 8.06020.1000 8.06020.9050 8.06020.9025
Chlorek metyloamonu, Sigma-Aldrich®
Chlorek metyloamonu
Formuła: CH₆ClN
Numer MDL: MFCD00012849
Numer CAS: 593-51-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-795-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 228 - 233 °C
Molar Mass 67.52 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3
Boiling Point 225 - 230 °C (20 hPa)
pH 5 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula CH6ClN
Chemical Formula CH3NH3Cl