Drukuj
Chlorek etyloamoniowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Aminoethane hydrochloride, Ethylamine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00874.0250 8.00874.1000 8.00874.9025
8.00874.0250EA 220 PLN
8.00874.0250 8.00874.1000 8.00874.9025
Chlorek etyloamoniowy, Sigma-Aldrich®
Chlorek etyloamoniowy
Formuła: C₂H₈ClN
Numer MDL: MFCD00012885
Numer CAS: 557-66-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-182-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 107 - 108 °C
Molar Mass 81.54 g/mol