Drukuj
Akrylan 2-etyloheksylu stabilised, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Ester 2-etyloheksylowy kwasu akrylowego
Stabilizacja: w stabilizowany monometylowym eterem hydrochinonu
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00835.0100 8.00835.0500 8.00835.9022
8.00835.0100EA 146 PLN
8.00835.0100 8.00835.0500 8.00835.9022
Akrylan 2-etyloheksylu stabilised, Sigma-Aldrich®
Akrylan 2-etyloheksylu
Formuła: C₁₁H₂₀O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009495
Numer CAS: 103-11-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-080-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.1 g/l (25 °C)
Melting Point -90 °C
Molar Mass 184.27 g/mol
Boiling Point 229 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.12 hPa (20 °C)
Flash Point 86 °C
Explosion Limit 0.9 - 6.0 %(V)
Density 0.887 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 230 °C