Drukuj
Metakrylan 2-hydroksyetylu ≥97.0% (by GC) stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Ester 2-hydroksyetylowy kwasu metakrylowego
Stabilizacja: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00588.0250 8.00588.2500 8.00588.9025
8.00588.0250EA 199 PLN
8.00588.0250 8.00588.2500 8.00588.9025
Metakrylan 2-hydroksyetylu ≥97.0% (by GC) stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Metakrylan 2-hydroksyetylu
Formuła: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Temp. topnienia: –60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002863
Numer CAS: 868-77-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-782-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) miscible
Melting Point -60 °C
Molar Mass 130.14 g/mol
Boiling Point 250 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 101 °C
Refractive Index 1.4515 (20 °C, 589 nm)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
Synonyms 2-Hydroxyethyl 2-methylpropenoate, HEMA, Methacrylic acid 2-hydroxyethyl ester
Hill Formula C6H10O3
Chemical Formula CH2=C(CH3)COOCH2CH2OH