3-Bromo-4-fluorobenzonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13318.06
A13318.14
A13318.06EA
207
PLN
A13318.06
A13318.14
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile ≥98%
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 79630-23-2
Molecular Formula: C7H3BrFN
Formula Weight: 200.01
Melting Point: 54-58°
Boiling Point: 134-136°/33mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00055432
Formuła:
C₇H₃BrFN MW: 200.01 g/mol Temp. Wrzenia: 134…136 °C (33 mmHg) Temp. topnienia: 54…58 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00055432 Numer CAS: 79630-23-2 Numer WE (dawny EINECS): 279-200-7 Jednostka: 3439 ADR: 6.1 III |