Drukuj
Sól disodowa kwasu 1,2-dihydroksybenzeno-3,5-disulfonowego hydrat
Dostawca: MP Biomedicals
Uwaga
Synonim: Catechol-3,5-disulphonic acid disodium salt monohydrate, 4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulphonic acid disodium salt monohydrate, Tiron monohydrate, 3,5-Pyrocatecholdisulphonic acid disodium salt monohydrate, Disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulphonate monohydrate
0215774105 0215774180 0215774125
ICNA0215774105EA 207 PLN
ICNA0215774105 ICNA0215774180 ICNA0215774125
Sól disodowa kwasu 1,2-dihydroksybenzeno-3,5-disulfonowego hydrat
Sól disodowa kwasu 1,2-dihydroksybenzeno-3,5-disulfonowego hydrat
Colorimetric reagent for iron, manganese, titanium, and molybdenum. Complexing agent.
Very freely soluble in water
Formuła: C₆H₄Na₂O₈S₂·1H₂O
MW: 332.22 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149531
Numer CAS: 149-45-1
Numer WE (dawny EINECS): 205-741-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard