2-Bromo-5-fluorobenzonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24989.06
B24989.14
B24989.06EA
257
PLN
B24989.06
B24989.14
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile ≥98%
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 57381-39-2
Molecular Formula: C7H3BrFN
Formula Weight: 200.01
Melting Point: 88-92°
Beilstein Reference: 8678330
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00142875
Formuła:
C₇H₃BrFN Temp. Wrzenia: 255 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 88…92 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00142875 Numer CAS: 57381-39-2 Numer WE (dawny EINECS): 260-711-9 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |