4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16112.06
A16112.14
A16112.22
A16112.06EA
370
PLN
A16112.06
A16112.14
A16112.22
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde ≥97%
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 57848-46-1
Molecular Formula: C7H4BrFO
Formula Weight: 203.01
Melting Point: 59-63°
Boiling Point: 42°/19mm
MDL No.: MFCD00143261
Formuła:
C₇H₄BrFO Temp. Wrzenia: 42 °C (19 mmHg) Temp. topnienia: 59…63 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00143261 Numer CAS: 57848-46-1 |