5-Bromo-2-fluorobenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14219.09
A14219.18
A14219.30
A14219.09EA
395
PLN
A14219.09
A14219.18
A14219.30
5-Bromo-2-fluorobenzaldehyd ≥98%
5-Bromo-2-fluorobenzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 93777-26-5
Molecular Formula: C7H4BrFO
Formula Weight: 203.01
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.5700
Boiling Point: 230°
Beilstein Reference: 7632798
MDL No.: MFCD00070755
Formuła:
C₇H₄BrFO Temp. Wrzenia: 230 °C Temp. topnienia: 49 °C Gęstość: 1,710 Temp. Zapłonu: 109 °C (228 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00070755 Numer CAS: 93777-26-5 Numer WE (dawny EINECS): 298-056-6 |