3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15198.06
A15198.14
A15198.06EA
426
PLN
A15198.06
A15198.14
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde ≥98%
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 77771-02-9
Molecular Formula: C7H4BrFO
Formula Weight: 203.01
Flash Point:
Formuła:
C₇H₄BrFO Temp. Wrzenia: 138…139 °C (2,5 mmHg) Temp. topnienia: 29…33 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042186 Numer CAS: 77771-02-9 Numer WE (dawny EINECS): 278-764-1 |