Drukuj
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
293930050 293930250
ACRO293930050EA 151 PLN
ACRO293930050 ACRO293930250
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde 99%
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₄BrFO
Temp. Wrzenia: 138…139 °C (2,5 mmHg)
Temp. topnienia: 28…33 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042186
Numer CAS: 77771-02-9
Numer WE (dawny EINECS): 278-764-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥98.5 %