6-Chloro-m-anisidine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
6-Chloro-3-anisidine, 2-Chloro-5-methoxyaniline, 3-Amino-4-chloroanisole
L20162.06
L20162.14
L20162.22
L20162.06EA
440
PLN
L20162.06
L20162.14
L20162.22
6-Chloro-m-anisidine ≥98%
6-Chloro-m-anisidine
Purity: 98+%
CAS No.: 2401-24-3
Molecular Formula: C7H8ClNO
Formula Weight: 157.60
Refractive Index: 1.5865
Odour: Characteristic
Boiling Point: 135-137°/12mm
Beilstein Reference: 2082193
UN No.: 2233
MDL No.: MFCD00047830
Formuła:
C₇H₈ClNO Temp. Wrzenia: 135…137 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 27 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00047830 Numer CAS: 2401-24-3 Numer WE (dawny EINECS): 219-277-6 Jednostka: 2233 ADR: 6.1,III |