4-Methyl-2-pyridone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Hydroxy-4-methylpyridine, 4-Methylpyridin-2-ol
L16188.06
L16188.14
L16188.06EA
602
PLN
L16188.06
L16188.14
4-Methyl-2-pyridone ≥98%
4-Methyl-2-pyridone
Purity: 98+%
CAS No.: 13466-41-6
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Odour: Odourless
Melting Point: 128-131°
Boiling Point: 186-187°/12mm
Beilstein Reference: 107082
MDL No.: MFCD00134298
Formuła:
C₆H₇NO Temp. Wrzenia: 186…187 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 128…131 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134298 Numer CAS: 13466-41-6 |