3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L12841.09
L12841.04
L12841.09EA
3790
PLN
L12841.09
L12841.04
3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid ≥98%
3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 602-00-6
Molecular Formula: C7H5NO5
Formula Weight: 183.12
Melting Point: 177-181°
Beilstein Reference: 2372248
Formuła:
C₇H₅NO₅ MW: 183.12 g/mol Temp. topnienia: 177…181 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017003 Numer CAS: 602-00-6 |