trans-1,4-Difenylo-2-buteno-1,4-dion predominantly trans 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1,2-Dibenzoylethylene, trans-1,2-Dibenzoylethylene
L12643.03
L12643.06
L12643.03EA
183
PLN
L12643.03
L12643.06
trans-1,4-Difenylo-2-buteno-1,4-dion predominantly trans 96%
trans-1,4-Difenylo-2-buteno-1,4-dion
Purity: 96%
CAS No.: 959-28-4
Molecular Formula: C16H12O2
Formula Weight: 236.27
Melting Point: 103-108°
Beilstein Reference: 743958
Formuła:
C₁₆H₁₂O₂ MW: 236.27 g/mol Temp. topnienia: 103…108 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003083 Numer CAS: 959-28-4 Numer WE (dawny EINECS): 213-498-1 |