4-(Trifluorometylo)fenylohydrazyna 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 4-Hydrazinobenzotrifluoride
L12436.03
L12436.06
L12436.03EA
296
PLN
L12436.03
L12436.06
4-(Trifluorometylo)fenylohydrazyna 95%
4-(Trifluorometylo)fenylohydrazyna
Purity: 95%
CAS No.: 368-90-1
Molecular Formula: C7H7F3N2
Formula Weight: 176.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 60-64°
Boiling Point: 119-121°/17mm
Beilstein Reference: 743759
MDL No.: MFCD00042508
Formuła:
C₇H₇F₃N₂ Temp. Wrzenia: 119…121 °C (17 mmHg) Temp. topnienia: 60…64 °C |
Numer MDL:
MFCD00042508 Numer CAS: 368-90-1 |