3-(trifluorometylo)fenylohydrazyna 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 3-Hydrazinobenzotrifluoride
L11996.03
L11996.06
L11996.03EA
458
PLN
L11996.03
L11996.06
3-(trifluorometylo)fenylohydrazyna 95%
3-(trifluorometylo)fenylohydrazyna
Purity: 95%
CAS No.: 368-78-5
Molecular Formula: C7H7F3N2
Formula Weight: 176.14
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5040
Boiling Point: 80-83°/9mm
Beilstein Reference: 640075
MDL No.: MFCD00025093
Formuła:
C₇H₇F₃N₂ Temp. Wrzenia: 80…83 °C (9 mmHg) Gęstość: 1,348 Temp. Zapłonu: 107 °C (224 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00025093 Numer CAS: 368-78-5 Numer WE (dawny EINECS): 206-713-5 |