(1R,2R)-(+)-1,2-Difenyloetylenodiamina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine, (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine, (1R,2R)-1,2-Diphenylethane-1,2-diamine, (R,R)-DPEN, (+)-((R,R)-1,2-Diamino-2-phenylethyl)benzene
Purity: 98+%
CAS No.: 35132-20-8
Molecular Formula: C14H16N2
Formula Weight: 212.30
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 80-84°
Beilstein Reference: 2369988
Optical Rotation: +104° (c=1 in methanol)
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00082769
Formuła:
C₁₄H₁₆N₂ MW: 212.29 g/mol Temp. topnienia: 80…84 °C |
Numer MDL:
MFCD00082769 Numer CAS: 35132-20-8 ADR: 8 III |