1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,4-Bis(trimethylsilyl)buta-1,3-diyne, 1,4-Bis(trimethylsilyl)butadiyne
L09246.03
L09246.06
L09246.03EA
333
PLN
L09246.03
L09246.06
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne ≥98%
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne
Purity: 98%
CAS No.: 4526-07-2
Molecular Formula: (CH3)3Si-C≡C-C≡C-Si(CH3)3
Formula Weight: 194.43
Melting Point: 110-113°
Beilstein Reference: 1758268
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00009839
Formuła:
C₁₀H₁₈Si₂ Temp. topnienia: 110…113 °C Gęstość: 0,752 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009839 Numer CAS: 4526-07-2 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,II |