(±)-6-Methyl-5-hepten-2-ol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
L09181.06
L09181.14
L09181.06EA
296
PLN
L09181.06
L09181.14
(±)-6-Methyl-5-hepten-2-ol ≥98%
(±)-6-Methyl-5-hepten-2-ol
Purity: 98%
CAS No.: 1569-60-4
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4480
Boiling Point: 78-80°/15mm
Beilstein Reference: 1720073
MDL No.: MFCD00004561
Formuła:
C₈H₁₆O Temp. Wrzenia: 78…80 °C (15 mmHg) Gęstość: 0,84 Temp. Zapłonu: 67 °C (152 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004561 Numer CAS: 1569-60-4 Numer WE (dawny EINECS): 216-377-1 |