Methyl m-anisate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
3-Methoxybenzoic acid methyl ester, 3-Anisic acid methyl ester, m-Anisic acid methyl ester, Methyl 3-methoxybenzoate
L09041.09
L09041.18
L09041.09EA
315
PLN
L09041.09
L09041.18
Methyl m-anisate ≥98%
Methyl m-anisate
Purity: 98%
CAS No.: 5368-81-0
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₀O₃ MW: 166.18 g/mol Temp. Wrzenia: 238 °C Gęstość: 1.15 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017193 Numer CAS: 5368-81-0 Numer WE (dawny EINECS): 226-359-5 |