1,2-Dibenzoiloetan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1,4-Diphenyl-1,4-butanedione, 1,4-Diphenylbutane-1,4-dione
L08652.03
L08652.06
L08652.03EA
482
PLN
L08652.03
L08652.06
1,2-Dibenzoiloetan ≥98%
1,2-Dibenzoiloetan
Purity: 98+%
CAS No.: 495-71-6
Molecular Formula: C16H14O2
Formula Weight: 238.29
Melting Point: 144-148°
Boiling Point: 260°/15mm
MDL No.: MFCD00037818
Formuła:
C₁₆H₁₄O₂ Temp. Wrzenia: 260 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 144…148 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00037818 Numer CAS: 495-71-6 |