Sulfon difenylowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L08232.30
L08232.0B
L08232.30EA
283
PLN
L08232.30
L08232.0B
Sulfon difenylowy ≥99%
Sulfon difenylowy
Purity: 99+%
CAS No.: 127-63-9
Molecular Formula: C12H10O2S
Formula Weight: 218.27
Flash Point: 184°(363°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 377-379°
Beilstein Reference: 1910573
Merck Reference: 14,3238
MDL No.: MFCD00007548
Formuła:
C₁₂H₁₀O₂S Temp. Wrzenia: 377…379 °C Temp. topnienia: 123…130 °C Gęstość: 1,36 Temp. Zapłonu: 184 °C (363 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007548 Numer CAS: 127-63-9 Numer WE (dawny EINECS): 204-853-1 Klasyfikacja Merck : 14,3238 |