Chloroacetaldehyde diethyl acetal ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Chloro-2,2-diethoxyethane, 2-Chloro-1,1-diethoxyethane
L07661.22
L07661.36
L07661.22EA
393
PLN
L07661.22
L07661.36
Chloroacetaldehyde diethyl acetal ≥98%
Chloroacetaldehyde diethyl acetal
Purity: 98%
CAS No.: 621-62-5
Molecular Formula: C6H13ClO2
Formula Weight: 152.62
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4160
Melting Point: -45°
Boiling Point: 156-157°
Beilstein Reference: 969254
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000949
Formuła:
C₆H₁₃ClO₂ MW: 152.62 g/mol Temp. Wrzenia: 156…157 °C Temp. topnienia: –45 °C Gęstość: 1.018 Temp. Zapłonu: 50 °C (122 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000949 Numer CAS: 621-62-5 Numer WE (dawny EINECS): 210-695-4 Jednostka: 1993 ADR: 3 III |