Chlorek 4-fluorofenylohydrazyniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L07418.06
L07418.14
L07418.06EA
559
PLN
L07418.06
L07418.14
Chlorek 4-fluorofenylohydrazyniowy ≥98%
Chlorek 4-fluorofenylohydrazyniowy
Purity: 98%
CAS No.: 2924-16-5
Molecular Formula: C6H7FN2.HCl
Formula Weight: 162.60
Melting Point: ca 268° dec.
Beilstein Reference: 3627729
Formuła:
C₆H₈ClFN₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012934 Numer CAS: 2924-16-5 Numer WE (dawny EINECS): 220-886-4 |